84797
Poli(etilenoglicol)
BioUltra, 2,000
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
forma
powder
peso molecular
Mr 1900-2200
Impurezas
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
50-53 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a constituent in the preparation of liquid desiccant solutions
- as a precipitating agent and additive in protein crystallization
- as a representative biocompatible polymer to decipher its interactions with cellular system at molecular level
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup