8.21037
Poli(etilenoglicol)
2000, for synthesis
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 hPa
Nível de qualidade
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
420 °C
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
46-55 cSt(20 °C) (50% solution)
pf
49-52 °C
temperatura de transição
flash point 250 °C
solubilidade
600 g/L
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- An organic additive in the synthesis of metal nanoparticles to control the size and morphology of nanostructure.
- A carbon source to prepare acidophilic highly fluorescent carbon dots (CDs) via the one-pot hydrothermal method.
- A dispersion stabilizer to synthesize amorphous Fe2O3 nanoparticles by microwave irradiation method. During the synthesis, PEG-2000 inhibits nonhomogeneous precipitation to obtain homogeneous precipitation of the metal nanoparticles.
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Average molecular mass: 1900 - 2200
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup