8.18897
Poli(etilenoglicol)
20000 (stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
>320 °C
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
58-63 °C
temperatura de transição
flash point 240 °C
solubilidade
500 g/L
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also be used as:
- A surfactant in the synthesis of nanomaterials by various methods to control the size and morphology of nanostructure.
- A support to prepare zero-valent iron-PEG nanocomposite material (Fe/PEG) applicable in the removal of Pb(II) from aqueous solutions.
Nota de análise
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Hydroxyl value: 4 - 7
Average molecular mass: 16000 - 28000
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup