202509
Poly(ethylene glycol) methyl ether
average Mn 2,000, methoxy, hydroxyl
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Methoxy poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG
About This Item
Produtos recomendados
product name
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn ~2,000
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.05 mmHg ( 20 °C)
forma
flakes (or pellets)
peso molecular
average Mn ~2,000
viscosidade
54.6 cSt(210 °F)(lit.)
temperatura de transição
Tm 52 °C
grupo funcional
hydroxyl
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can be used as a pore-forming agent in the preparation of ultrafiltration membranes which are used in the removal of macromolecules.
It can also be used as a starting material in the preparation of a biodegradable amphiphilic copolymer of poly(L-alanine) with mPEG.
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
359.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
182 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fouling Resistant Biomimetic Poly(Ethylene Glycol) Based Grafted Polymer Coatings