M6768
Methoxypolyethylene glycol 350
average mol wt 350
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mono-Methyl polyethylene glycol 350
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
peso molecular
average mol wt 350
aplicação(ões)
microbiology
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
359.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
182 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves