P5413
Poli(etilenoglicol)
for molecular biology, average mol wt 8,000
Sinônimo(s):
Poli(óxido de etileno), PEG
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
forma
powder
peso molecular
average mol wt 8,000
solubilidade
water: soluble (approximately 630 mg/ml, 20 °C)
densidade
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
atividade externa
DNase, RNase and NICKase, none detected
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- em suspensão de protoplastos
- para prevenir a separação de fases em emulsões
- na precipitação de partículas tipo cauda de fago
- para purificar e intensificar produtos da reação em cadeia da polimerase
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.