Documentos Principais
81260
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)
average Mn 6,000, hydroxyl
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome do produto
Poli(etilenoglicol), average Mn 6,000
Formulário
flakes
peso molecular
Mn 5,000-7,000
average Mn 6,000
pH
4.5-7.5
pf
60-63 °C
Ω-final
hydroxyl
α-final
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O polietilenoglicol (PEG) é um polímero hidrofílico. Ele pode ser facilmente sintetizado pela polimerização aniônica por abertura de anel do óxido de etileno, com diversos pesos moleculares e grupos terminais. Quando reticulado em redes, o PEG pode ter um alto teor de água, formando “hidrogéis”. A formação de hidrogéis pode ser iniciada por reticulação do PEG usando radiação ionizante ou por reticulação covalente de macrômeros de PEG com extremidades de cadeia reativas. O PEG é um material adequado para aplicações biológicas porque não provoca resposta imunológica.
Aplicação
Foi usado para modificar proteínas e peptídeos terapêuticos para aumentar sua solubilidade.
Hidrogéis de PEG fotopolimerizados têm aplicações emergentes na fabricação de barreiras bioativas e imunoisolantes para encapsulamento de células.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Joo-Hyung Choi et al.
Veterinary microbiology, 236, 108374-108374 (2019-09-11)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious disease and causes economic damage at a national level. In particular, the type O FMD virus (FMDV) is a serotype that causes FMD outbreaks most frequently in the world. In recent years, Southeast
Ji Hyeon Hwang et al.
Journal of veterinary science, 20(3), e29-e29 (2019-06-05)
Vaccination is one of the most effective ways of controlling and preventing foot-and-mouth disease (FMD) outbreaks. The effective prevention of this disease requires the use of high-quality vaccines to meet the criteria that enable customers to use them simply. The
Su-Hwa You et al.
Veterinary microbiology, 234, 44-50 (2019-06-20)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) is the cause of an economically devastating disease in major cloven-hoofed livestock. Although type C foot-and-mouth disease (FMD) has not occurred anywhere worldwide since 2004, the antigen bank should be preserved in preparation for an unexpected
Fahad Zadjali et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-07)
The tuberous sclerosis complex (Tsc) proteins regulate the conserved mTORC1 growth regulation pathway. We identified that loss of the Tsc2 gene in mouse inner medullary collecting duct (mIMCD) cells induced a greater than two-fold increase in extracellular vesicle (EV) production
Marc D Hein et al.
Applied microbiology and biotechnology, 105(1), 129-146 (2020-12-05)
The novel influenza A virus (IAV) defective interfering particle "OP7" inhibits IAV replication in a co-infection and was previously suggested as a promising antiviral agent. Here, we report a batch-mode cell culture-based production process for OP7. In the present study