70175
Peptone from meat, enzymatic digest
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from bovine meat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine skeletal muscle
Formulário
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
Impurezas
≥10% total nitrogen (N)
≥3% amino N
resíduo de ignição
≤12%
perda
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, slightly yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Clostridium spp.
Corynebacterium spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Descrição geral
Aplicação
- to culture Candida albicans
- to study its effects on canonical and non-canonical receptors of glucagon-like peptide 1 (GLP1) in human colon tissue in different ex vivo models
- as a component of the nutrient broth (NB) to study its efficacy against pathogen resistance in grapevine plants
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?