1.07229
Proteose peptona
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Proteose peptona
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
293-426-3
NACRES:
NA.74
Produtos recomendados
fonte biológica
animal
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
solubilidade
500 g/L
densidade volumétrica
250 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
valor de pH (2%; água): 6,5-7,5
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 15%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 10%
Nitrogênio (calculado em substância seca): ≥ 11,5 %
Adequação para microbiologia: passa no teste
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 15%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 10%
Nitrogênio (calculado em substância seca): ≥ 11,5 %
Adequação para microbiologia: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3