Documentos Principais
1.07224
Millipore
Peptona de carne
peptic digested, granulated, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptona de carne, Protease peptonada, hidrolisado de carne
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
293-426-3
NACRES:
NA.74
fonte biológica
animal
Nível de qualidade
Ensaio
10.0-16.0% amino-nitrogen basis (purity)
Formulário
medium granules
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
cor
beige
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
1500 g/L
densidade volumétrica
290 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A peptona de carne é amplamente usada na microbiologia industrial como fonte de nutrientes para o crescimento de microrganismos em processos de fermentação em larga escala. A peptona da carne é um hidrolisado proteico solúvel em água obtido pela digestão proteolítica de fontes de carne e utilizado como fonte de nutrientes em meios de cultura microbiana. Ele fornece uma ampla gama de nutrientes, incluindo aminoácidos, vitaminas, minerais e peptídeos, que favorecem o crescimento de diversos microrganismos. É útil no cultivo de micróbios exigentes e heterotróficos que requerem fontes de nutrientes complexas.
Aplicação
A peptona de carne é comumente usada como ingrediente em muitos meios de cultura microbiana para o crescimento e a identificação de bactérias, leveduras e bolores de diversas amostras farmacêuticas, ambientais, de alimentos e bebidas. O alto teor de enxofre torna a peptona de carne adequada para a detecção de bactérias que produzem sulfeto de hidrogênio.
Características e benefícios
Nossos meios granulados são:
  • mais seguros – redução significativa da inalação de substâncias tóxicas e alergênicas, resultando em menos respostas alérgicas. Menos contaminação das ferramentas de trabalho e do ambiente.
  • Precisos – sem separação de componentes e sem aglomeração, mesmo em condições úmidas ou quentes, o que garante um produto uniforme com maior precisão de desempenho.
  • Rápidos – dissolução rápida e uniforme em água.
  • Mais fáceis – manuseio e pesagem facilitados devido às melhores propriedades de fluxo. Os meios não grudam no frasco ou no recipiente
  • Confiável – a distribuição homogênea dos ingredientes garante alta reprodutibilidade, mesmo que sejam usadas apenas pequenas quantidades de meios.
Nota de análise
Aspecto: Granulado levemente amarelo-amarronzado.
Identidade: passa no teste
Nitrogênio (N) total (Kjeldahl): 11,0%-14,0%
Nitrogênio amino (como N): 3,0%-5,0%
Valor de pH (5%; água): 6,5-7,5
Nitrito (NO₂): passa no teste
Cinza sulfatada (800 °C): ≤ 15,0%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 6,0%
Adequação para microbiologia: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3