Documentos Principais
1.07213
Millipore
Casein Peptone
Pancreatic digest of casein from bovine milk, suitable for biotechnology and microbiology
Sinônimo(s):
Peptona de caseína (triptona), Triptona de caseína
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
293-428-4
NACRES:
NA.74
Nome do produto
Peptona de caseína (triptona), pancreatically digested, granulated, suitable for microbiology
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Ensaio
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
Formulário
medium granules
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
pkg of 25 kg
pH
6.7-7.7 (5% in water)
solubilidade
800 g/L
densidade volumétrica
490 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A peptona de caseína é amplamente utilizada na microbiologia industrial como fonte de nutrientes para o crescimento de microrganismos em processos de fermentação em larga escala. A peptona de caseína, também conhecida como triptona ou peptona péptica de caseína, é um hidrolisado proteico solúvel em água obtido da digestão pancreática da caseína e usado como fonte de nutrientes em meios de cultura microbiana. Ele fornece uma ampla gama de nutrientes, incluindo aminoácidos, vitaminas, minerais e peptídeos, que favorecem o crescimento de diversos microrganismos. É útil principalmente no cultivo de micróbios fastidiosos e heterotróficos que exigem fontes de nutrientes complexas.
Aplicação
A peptona de caseína é comumente usada como ingrediente em muitos meios de cultura microbiana para o crescimento e identificação de bactérias, leveduras e bolores de diversas amostras farmacêuticas, ambientais, de alimentos e bebidas.
Características e benefícios
Nossos meios granulados são:
  • Mais seguros - redução significativa da inalação de substâncias tóxicas e alergênicas, resultando em menos respostas alérgicas. Menos contaminação das ferramentas de trabalho e do ambiente
  • Precisão - Sem separação de componentes e sem aglomeração, mesmo em condições úmidas ou quentes, o que garante um produto uniforme com maior precisão de desempenho
  • Rápido - Dissolução rápida e uniforme em água
  • Mais fácil - Manuseio e pesagem mais fáceis devido às melhores propriedades de fluxo. Os meios não grudam no frasco ou no recipiente
  • Confiável - A distribuição homogênea dos ingredientes garante alta reprodutibilidade, mesmo que sejam usadas apenas pequenas quantidades de meios.
Ligação
Substitui: 1072139027
Nota de análise
Aspecto: Granulado levemente amarelo amarronzado.
Nitrogênio total (N) (Kjeldahl): 12,0%-14,0%
Nitrogênio amino (como N): 3,0%-5,0%
Valor de pH (5%; água): 6,7-7,7
Ca (Cálcio): ≤ 0,1%
Cinza sulfatada (800 °C): ≤ 15,0%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 6,0%
Adequação para microbiologia: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8