341525
4-Amino-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10N6
Número CAS:
Peso molecular:
238.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
182-184 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nn1c(nnc1-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H10N6/c13-18-11(9-5-1-3-7-14-9)16-17-12(18)10-6-2-4-8-15-10/h1-8H,13H2
chave InChI
VHRKXLULSZZZQT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-Amino-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole reacts with iron(II) sulfate and pentacyanidonitrosylferrate(II) or hexacyanidoplatinate(IV) to yield one-dimensional iron(II) spin-crossover compounds. 4-Amino-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole (abpt) reacts with CoCl2·6H2O and KSCN to yield mononuclear complex named [CoSCN(abpt)] and 2D inorganic coordination framework K2[Co3(OH)2(SO4)3(H2O)2].
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of 2D K2[Co3(OH)2(SO4)3 (H2O)2] Coordination Polymer with the In-Situ Formation of SO4 (2-).
Chen Z-Y and Peng M-X.
Chinese Journal of Inorganic Chemistry / Wu Ji Hua Xue Xue Bao, 23(12)2007, 2091-2096 null
Radovan Herchel et al.
Inorganic chemistry, 50(24), 12390-12392 (2011-11-22)
The reactions of iron(II) sulfate, 4-amino-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole (abpt), and pentacyanidonitrosylferrate(II) or hexacyanidoplatinate(IV) resulted in the formation of one-dimensional iron(II) spin-crossover compounds [Fe(abpt)(2)(μ-Fe(CN)(5)(NO))](n) (1) and [Fe(abpt)(2)(μ-Pt(CN)(6))](n) (2) with the spin-transition critical temperature near or above room temperature accompanied by thermochromism. Furthermore, it