429422
Iodeto de potássio
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Potassium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.998% trace metals basis
forma
beads
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
681 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?