651818
Gold etchant, standard
Sinônimo(s):
Antistrumin, Potassium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
composição
volatiles, 50-80%
p.e.
100 °C (lit.)
100 °C/1 atm
solubilidade
H2O: miscible
densidade
1.2924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Negative Photoresist Procedure
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
651818-500ML | 4061832732640 |