Produtos recomendados
peso molecular
average Mw 60,000-70,000 (polyisoprene)
composição
solids, 27-29 wt. %
constante dielétrica
2.4
tensão superficial
29.2 dyn/cm
viscosidade
465-535 cP(25 °C)
p.e.
122-142 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
310-480 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(OCC(C1)(C)C)CCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-13-15-11-14(2,3)12-16-13/h13H,4-12H2,1-3H3
chave InChI
UBZVSDZJBLSIJG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Negative Photoresist Procedure