Documentos Principais
651761
Sigma-Aldrich
Negative resist remover I
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
prazo de validade
1 yr (cool area away from direct sunlight)
pH
<2 (20 °C)
p.e.
204-304 °C (lit.)
densidade
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Low pH formulation for removal of photoresist cured onto various substrates. Non-corrosive to metals and oxides. Does not contain chlorinated hydrocarbons, chromates, phenol, or phosphates. Performs well at room and elevated temperatures.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Negative Photoresist Procedure