431257
Polyisoprene, cis
average Mw ~38,000 by GPC, made from natural rubber
Sinônimo(s):
Poly(1-methyl-1-butene-1,4-diyl)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
unsaturation 98 mole %
forma
viscous liquid
peso molecular
average Mw ~38,000 by GPC
viscosidade
350 poise(37 °C, Brookfield)(lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves