901230
Ammonium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Salmiac
About This Item
anhydrous
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
densidade de vapor
1.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
pf
340 °C (subl.) (lit.)
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds. It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)