Documentos
450006
Sigma-Aldrich
Cloreto de sódio
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.999% trace metals basis
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pH
7
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Anhydrous sodium chloride facilitates the cross-coupling of organostannanes with iodides without using palladium.
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1