389021
Poly(propylene carbonate)
average Mn ~50,000 by GPC
Sinônimo(s):
PPC
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~50,000 by GPC
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(COC1=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article, we discuss issues critical to successful application of the electrospinning technique, including control of individual nanofibers to form secondary structures and assembly of nanofibers into 3D architectures.