Documentos Principais
540013
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene carbonate
98%
Sinônimo(s):
(R)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.59 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pureza óptica
ee: 95% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
240 °C (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carbonate
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
chave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
Informações legais
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Steen H Matthiesen et al.
PloS one, 7(7), e40675-e40675 (2012-08-23)
Formamide is the preferred solvent to lower the melting point and annealing temperature of nucleic acid strands in in situ hybridization (ISH). A key benefit of formamide is better preservation of morphology due to a lower incubation temperature. However, in