D210803
Diphenyl phosphite
Sinônimo(s):
Diphenoxyphosphine oxide, Diphenyl phosphonate, NSC 43786
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5 mmHg ( 140 °C)
Formulário
liquid
Impurezas
≤15% phenol
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
218-219 °C/26 mmHg (lit.)
pf
12 °C (lit.)
densidade
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[PH](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
chave InChI
OGBPILLJZSJJRC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of N-benzylarylamide and di-Ph α-aminomethanephosphonate derivatives used as additives for thermooxidative stability of ester-based oils
- One-pot three-component Kabachnik-Fields reactions
- Visible light mediated oxidative phosphonylations of amines
- Modified asymmetric Pudovik addition with haloketones
- Tandem decarboxylation-coupling with natural alpha-amino acids
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
348.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
176 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D210803-100G | 4061833561607 |
D210803-500G | 4061833561614 |
D210803-5G | |
D210803-1KG |