Documentos Principais
762326
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl phosphite
95%
Sinônimo(s):
Di-tert-butyl phosphonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19O3P
Número CAS:
Peso molecular:
194.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.419
densidade
0.960 g/L at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
chave InChI
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Di-tert-butyl phosphite can be used as a reactant in the synthesis of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
163 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)