251445
Rubidium iodide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hydriodic acid rubidium salt, Rubidium monoiodide, Rubidium(1+) iodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
1300 °C/1 atm (lit.)
pf
656 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble(lit.)
densidade
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].[I-]
InChI
1S/HI.Rb/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
251445-50G | |
251445-10G | 4061825937762 |