334626
Tin(II) fluoride
99%
Sinônimo(s):
Difluorostannylene, Stannous fluoride, Tin bifluoride, Tin difluoride
Ensaio
99%
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
densidade
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[SnH2]F
InChI
1S/2FH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ANOBYBYXJXCGBS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- As an inhibitor of Sn4+ in fabrication of formamidinium tin iodide (FASnI3) perovskite solar cells (PSCs) via SnF2–pyrazine complex formation.
- As a catalyst in glycerol ketalization, Knoevenagel condensation and aldol-type reactions.
- In the synthesis of α, β-epoxy ketone from α, α-dibromoacetophenone and aliphatic and aromatic aldehyde via oxidative addition of carbon-halogen bonds.
- In the stereocontrolled [3 + 3] , [3 + 4], [3 + 5] annulations reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.