Documentos Principais
325333
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(OH)CH2SO3Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
196.59 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
256 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate is a novel anionic agent.
Aplicação
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate was used:
  • to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes
  • to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Consequences of the nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes.
Hubbe MA, et al.
Cellulose, 14(6), 655-671 (2007)
Charge and the dry-strength performance of polyampholytes: Part 2. Colloidal effects.
Hubbe MA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 301(1), 23-32 (2007)