Key Documents
8.06020
Sigma-Aldrich
Methylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Methylammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
67.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-795-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
crystals
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
225-230 °C/20 hPa
pf
228-233 °C
densidade volumétrica
1100 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
408.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
209.3 °C - closed cup