805904
Phenethylammonium iodide
Sinônimo(s):
Greatcell Solar®, Phenethylamine hydriodide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Elemental Analysis: ~38.5% C, ~5.6% N
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
283 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[H][N+]([H])([H])CCC1=CC=CC=C1.[I-]
InChI
1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
chave InChI
UPHCENSIMPJEIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.