P6513
2-Phenylethylamine hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
β-Phenylethylamine hydrochloride, Phenethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
220-222 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
chave InChI
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Multifunctional organic electrolyte additive for batteries: Research outlined a novel application of 2-Phenylethylamine hydrochloride in developing a multifunctional organic electrolyte additive for aqueous zinc ion batteries, enhancing the performance of polyaniline cathodes (Wang et al., 2023).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?