P3496
(+/-)-8-Prenylnaringenin
Plant-derived estrogen receptor ligand
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\Cc1c(O)cc(O)c2C(=O)CC(Oc12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3
chave InChI
LPEPZZAVFJPLNZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)