Documentos Principais
05890580
Isoxanthohumol
primary reference standard
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22O5
Número CAS:
Peso molecular:
354.40
Beilstein:
10199264
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
chave InChI
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)