Documentos Principais
03200595
p-Coumaric acid
primary reference standard
Sinônimo(s):
trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
2207383
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
pf
214 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
chave InChI
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hydroxycinnamic acid found in many fruits and vegetables.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin