Documentos Principais
BR61750
BRAND® sterilization indicator tape
crepe paper, self-adhesive
Sinônimo(s):
Sterilization indicator tape
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiais
paper
Características
crepe paper
self-adhesive
embalagem
pkg of 1 roll
fabricante/nome comercial
BRAND 61750
tamanho
50 m × 19 mm
Descrição geral
Containing thermo-active pigments. The white colored strips turn brown after autoclaving (121°C: after 20 min. approx., 134°C: after 5 min. approx.).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR61750-1ROLL4061831866254