Z744090
Autoclave indicator tape
W × L 1.0 in. × 2,160 in.
Sinônimo(s):
Indicator tape
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 roll
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech ACTP-1001
L × C
1.0 in. × 2,160 in.
Descrição geral
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)