Documentos Principais
Z136107
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support rack
holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene
Características
Holds 50x pipettes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18953-0000
C × L × A
8.375 cm × 4.5 cm × 8.75 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Molded PP rack is autoclavable (121°C). Holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement. Holes in top and middle deck are 16 mm diam., and holes in lower deck are tapered from 16 to 6 mm diam. Lower deck prevents pipette tips from touching table beneath.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z136107-1EA4061832256917