Documentos Principais
MTCR1070
[MTC"] Bio Tube Rack
to hold, 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes, orange, pack of 5 ea
Sinônimo(s):
laboratory rack, stacking western blot box, tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiais
orange
polypropylene
Características
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio R1070
Descrição geral
Rack for 30x15 & 20x50ml (17x20x6cm), Orange, 5/pk
Características e benefícios
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)