Documentos Principais
AB10533
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-LMX-1
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
LIM homeobox transcription factor 1, alpha, LIM/homeobox protein 1.1, LIM/homeobox protein LMX1A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, hamster
reatividade da espécie (prevista por homologia)
hamster (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
hamster ... Lmx1A(101839559)
mouse ... Lmx1A(110648)
rat ... Lmx1A(289201)
Descrição geral
Fator de transcrição 1-alfa LIM homeobox (UniProt: Q04650, também conhecido como LMX1A de proteína LIM/homeobox (proteína 1 LIM/homeobox; LMX-1)) é codificado pelo gene LMX1A (também conhecido como LMX1) (ID do gene: 101839559) em hamster dourado. LMX-1 é um fator de transcrição que pertence à família de fatores de transcrição LIM-homeodomínio (LIM-HD). É induzido no mesencéfalo ventral como uma resposta à sinalização precoce. LMX-1 é um componente necessário para o desenvolvimento da placa do telhado e para a especificação da data das células dorsais do SNC e o desenvolvimento das vértebras. Um locus organizacional encontrado no SNC dorsal que funciona para moderar a diferenciação e especificação de neurônios adjacentes através da secreção de moléculas sinalizadoras como WNT e BMP é expresso na placa do teto. Estudos recentes indicaram que o LMX-1 tem alto potencial para estimular a produção de neurônios dopaminérgicos mesencefálicos (mesDA) para o tratamento terapêutico da doença de Parkinson, uma condição caracterizada pelo declínio da neurotransmissão dopaminérgica resultante da progressão da degeneração neuronal mesDA dentro da substância negra pars compacta (SN).
Especificidade
O anti-LMX-1 é um anticorpo policlonal de coelho que detecta LMX-1. Seu alvo é um epítopo dentro de 80 aminoácidos da metade C-terminal.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Fragmento recombinante marcado com GST correspondente a 80 aminoácidos da metade C-terminal de LMX-1 de hamster.
Aplicação
Aplicações de teste Análise de Western blot: Uma diluição de 1:1.000 desse anticorpo detectou GST, His e LMX-1 de hamster marcado com TEV. Observação: As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final, pois as amostras e as condições experimentais podem variar.
O anti-LMX-1, Cat. nº AB10533, é um anticorpo policlonal de coelho que detecta o receptor LMX-1 de camundongo e é testado para uso em Western Blot.
Subcategoria de pesquisa
&Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisado de tecido testicular de camundongo. Análise de Western blot: Uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou LMX-1 em lisados de tecido testicular de camundongo.
Descrição-alvo
Peso molecular alvo aproximadamente 38 kDa observado. 42,8 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho em soro com 0,05% de azida sódica.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Armazenar de -10 °C a -25 °C. Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido cerebral de camundongo
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Carlos W Gantner et al.
STAR protocols, 1(2), 100065-100065 (2020-10-29)
Here, we describe a xeno-free, feeder-free, and chemically defined protocol for the generation of ventral midbrain dopaminergic (vmDA) progenitors from human pluripotent stem cells (hPSCs). This simple-to-follow protocol results in high yields of cryopreservable dopamine neurons across multiple hPSC lines.
Elizabeth J Paik et al.
Scientific reports, 8(1), 804-804 (2018-01-18)
Human embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) can provide sources for midbrain dopaminergic (mDA) neural progenitors (NPCs) for cell therapy to treat Parkinson's disease (PD) patients. However, the well-known line-to-cell line variability in the differentiation capacity
Miranda Robbins et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 574-574 (2021-11-15)
Stem cell-based therapies for neurodegenerative diseases like Parkinson's disease are a promising approach in regenerative medicine and are now moving towards early stage clinical trials. However, a number of challenges remain including the ability to grow stem cells in vitro
Molecular organization and timing of Wnt1 expression define cohorts of midbrain dopamine neuron progenitors in vivo.
Ashly Brown,Jason T Machan,Lindsay Hayes,Mark Zervas
The Journal of Comparative Neurology null
Satoshi Okawa et al.
Nature communications, 9(1), 2595-2595 (2018-07-04)
Single-cell RNA sequencing allows defining molecularly distinct cell subpopulations. However, the identification of specific sets of transcription factors (TFs) that define the identity of these subpopulations remains a challenge. Here we propose that subpopulation identity emerges from the synergistic activity