Key Documents
B8401
Sigma-Aldrich
Biohazard disposal stand
Desktop size
Sinônimo(s):
benchtop bag stand, biohaz waste bag rack, waste bag rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiais
heavy wire frame
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H13193-1000
C × L × A
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
Compatibilidade
Holds 22 × 28 cm bags open for disposal of small items like microcentrifuge tubes and pipet tips.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7