HS120026
Flip & Grip® pipette holder or pipette stand
blue
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
Holds 12 x pipettors
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120026
tamanho
332x193 mm
cor
blue
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Flip & Grip Pipette Rotating Holder is the perfect choice for your labs changing needs. You can use the pipette holder on the bench top, or mount the holder under a shelf or counter to help maximize your working space.
Informações legais
Flip & Grip is a registered trademark of Heathrow Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)