Z676020
Manual pipette racks
clear acrylic rack
Sinônimo(s):
pipette holder, pipette stand, serological pipette rack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear acrylic rack
Características
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20611
L × P × A
291 mm × 88 mm × 401 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z676020-1EA | 4061832769677 |