Documentos Principais
HS20612
Manual pipette racks
blue plastic
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.35
Materiais
blue plastic
Características
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20612
L × P × A
291 mm × 88 mm × 401 mm
Descrição geral
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Aplicação
Manual pipette racks are ideal for the protection and organization of glass and plastic pipettes.
Características e benefícios
  • Two detachable attachments that hold the pipette bulbs, fillers, and pumps
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)