BR28305
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 420 mm × 300 mm × 30 mm
Sinônimo(s):
Pipette Trays, Trays
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
PVC
fabricante/nome comercial
BRAND 28305
C × L × A
420 mm × 300 mm × 30 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR28305-1EA | 4061831855531 |