BR29120
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 13 L, L × I.D. 740 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
fabricante/nome comercial
BRAND 29120
C × D.I.
740 mm × 150 mm
capacidade
13 L
Descrição geral
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)