BR29125
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 17 L, L × I.D. 1000 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
fabricante/nome comercial
BRAND 29125
C × D.I.
1000 mm × 150 mm
capacidade
17 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)