Key Documents
BAF171300024
SP Bel-Art® Pipette Jar for Cleanware Pipette Rinsing System
diam. × H 15.2 cm (6 in.) × 61 cm (24 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17130-0024
diâmetro × A
15.2 cm (6 in.) × 61 cm (24 in.)
Descrição geral
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene Pipette Jars.
Características e benefícios
  • Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)