Documentos Principais
BR29210
BRAND® soaking jar
for pipette length 460 mm
Sinônimo(s):
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
high-density polyethylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 29210
D.I. × A
150 mm × 510 mm
capacidade
10 L
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)