M5284
IgG1 Isotype Control from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Isotype control antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
MOPC 21, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
extracellular DNA fluorescence assay
- reactive oxygen species (ROS) production analysis
- immunohistochemistry
- double labelling immunohistochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)