BR28300
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 280 mm × 220 mm × 39 mm
Sinônimo(s):
Pipette Trays, Trays
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PVC
fabricante/nome comercial
BRAND 28300
C × L × A
280 mm × 220 mm × 39 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR28300-1EA | 4061831855524 |