BR28935
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-485 mm pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
Holds 315-485 mm pipettes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 28935
Descrição geral
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)