BR28930
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-385 mm pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
Holds 315-385 mm pipettes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 28930
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR28930-1EA | 4061835294183 |